Kluczowe dokumenty
890701P
Avanti
14:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina (sól chlorkowa)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (890701P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (890701P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C38H77NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)43-34-36(35-46-48(42,44-9-3)45-33-32-39(4,5)6)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h36H,7-35H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t36-,48?;/m1./s1
Klucz InChI
KWNHEFTXCQPKSD-CZDORXJLSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)