Merck
890700P
Avanti
12:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890700P, powder
Synonim(y):
1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina (sól chlorkowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H69NO8PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
686.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (890700P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890700P
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C34H69NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-33(36)39-30-32(31-42-44(38,40-9-3)41-29-28-35(4,5)6)43-34(37)27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h32H,7-31H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t32-,44?;/m1./s1
Klucz InChI
QWVQEMZYQQUQCH-XFSYIJCRSA-M
Opis ogólny
1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(12:0 EPC) jest kationowym fosfolipidem. 12:0 EPC jest krótkołańcuchowym analogiem dioleoilo-etylofosfatydylocholiny. O-alkilofosfatydylocholiny stanowią pierwsze chemicznie stabilne triestry biologicznych struktur lipidowych i pierwsze kationowe pochodne fosfolipidów składające się w całości z biologicznych metabolitów połączonych wiązaniami estrowymi. Lipid ma niską toksyczność i jest biodegradowalny.
Zastosowanie
1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(12:0 EPC (Cl Salt)) jest odpowiednia do stosowania w przygotowywaniu lipopleksów i do badania aktywności transfekcji lipopleksów. Może być również stosowana w mieszaninach lipidów do badania ich sześciennych faz tworzenia, stabilności i przejść fazowych.
Działania biochem./fizjol.
1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(12:0 EPC) jest preferowana do transfekcji hodowanych pierwotnych komórek śródbłonka. 12:0 EPC tworzy lipopleksy płytkowe o wysokiej lub najwyższej aktywności transfekcji. Chemicznie syntetyzowane lipidy kationowe mają zastosowanie jako niewirusowe nośniki genów. Różnice w łańcuchu węglowodorowym pochodnych fosfatydylocholiny (PC) wpływają na skuteczność transfekcji.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890700P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rumiana Koynova et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(27), 7786-7795 (2007-06-19)
Some mixtures of two cationic lipids including phospholipid compounds (O-ethylphosphatidylcholines) as well as common, commercially available cationic lipids, such as dimethylammonium bromides and trimethylammonium propanes, deliver therapeutic DNA considerably more efficiently than do the separate molecules. In an effort to
Boris G Tenchov et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(10), 2405-2412 (2008-08-30)
Synthetic cationic lipids can be used as DNA carriers and are regarded to be the most promising non-viral gene carriers. For this investigation, six novel phosphatidylcholine (PC) cationic derivatives with various hydrophobic moieties were synthesized and their transfection efficiencies for
Rumiana Koynova et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(2), 375-386 (2006-12-13)
Lipoplexes containing a mixture of cationic phospholipids dioleoylethylphosphatidylcholine (EDOPC) and dilauroylethylphosphatidylcholine (EDLPC) are known to be far more efficient agents in transfection of cultured primary endothelial cells than are lipoplexes containing either lipid alone. The large magnitude of the synergy
Li Wang et al.
Molecular pharmaceutics, 4(4), 615-623 (2007-04-06)
To date, the primary approach to improving the transfection properties of cationic lipids has been the synthesis of new kinds of cationic amphipaths. Recently, however, it was found that combining two cationic lipid derivatives having the same head group but
Rumiana Koynova et al.
Molecular pharmaceutics, 6(3), 951-958 (2009-04-04)
Synthetic cationic lipids are widely used components of nonviral gene carriers, and the factors regulating their transfection efficiency are the subject of considerable interest. In view of the important role that electrostatic interactions with the polyanionic nucleic acids play in