Key Documents
880158P
Avanti
N-TETAMINE-pLys40
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N,N-ditetradecylamine-polylysine(40), TFA salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C350H539F123N81O81
Masa cząsteczkowa:
9514.32
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1X25 mg (880158P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
Zastosowanie
Targeted drug delivery
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3