Merck
880144P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N,N-ditetradecyloamina-N-sukcynylo[metylo(polisarkozyna)45]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C168H291N47O47
Masa cząsteczkowa:
3721.39
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x25 mg (880144P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)CCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880144P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)