Key Documents
880123X
Avanti
DSPE-PEG(5000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (880123X-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880123X
stężenie
0.5 mg/mL (880123X-500ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
Zastosowanie
- in preparation of folate functionalized nanoparticles (NPs)
- in synthesis of BTPEPBI-containing nanoparticles
- in preparation of paclitaxel loaded folate modified lipid-shell and polymer-core nanoparticles (FLPNPs)
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3