878122P
Avanti
C16-20:3 PC
Avanti Polar Lipids 878122P, powder
Synonim(y):
1-O-hexadecyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (878122P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 878122P
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H84NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-/t43-/m1/s1
Klucz InChI
VYKSGWCIVDQIQR-MEAIPJDCSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3