Key Documents
870870P
Avanti
C4:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Polar Lipids
Synonim(y):
Butanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.75
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 x 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Cancer Research
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870870P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3