Merck
870714P
Avanti
14:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870714P, powder
Synonim(y):
mirystoilokoenzym A (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H71N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1028.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870714P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870714P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C35H62N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-26(44)63-19-18-37-25(43)16-17-38-33(47)30(46)35(2,3)21-56-62(53,54)59-61(51,52)55-20-24-29(58-60(48,49)50)28(45)34(57-24)42-23-41-27-31(36)39-22-40-32(27)42;;;/h22-24,28-30,34,45-46H,4-21H2,1-3H3,(H,37,43)(H,38,47)(H,51,52)(H,53,54)(H2,36,39,40)(H2,48,49,50);3*1H3/t24-,28?,29+,30+,34-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
DSAPDQDCGNIALG-YNLIGXKZSA-N
Opis ogólny
14:0 Koenzym A, znany również jako mirystoilokoenzym A, jest pochodną koenzymu A kwasu mirystynowego. 14:0 Koenzym A jest długołańcuchowym acylo-CoA.
Zastosowanie
Koenzym A 14:0 może być stosowany jako wzorzec w ilościowej metodzie ultrawydajnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS) do jednoczesnej analizy stężenia długołańcuchowych acylo-CoA (LCACoA) w tkankach.
Działania biochem./fizjol.
14:0 Koenzym A jest ważnym metabolitem lipidów. Działa jako substrat N-myristoilotransferazy podczas mirystoilacji. Mirystoilacja to lipidowa modyfikacja białek polegająca na dodaniu grupy mirystoilowej do białek podczas translacji w celu modyfikacji aktywności białka lub potranslacyjnie w komórkach apoptotycznych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870714P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R S Bhatnagar et al.
Biochimica et biophysica acta, 1441(2-3), 162-172 (1999-11-26)
Protein N-myristoylation is a covalent modification that occurs co-translationally in eukaryotes. Myristate, a rare 14 carbon saturated fatty acid (C14:0), is attached, via an amide linkage, to the N-terminal glycine of a subset of eukaryotic and viral proteins by myristoyl-CoA:protein
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(15), 2223-2230 (2011-07-08)
Long-chain acyl-coenzymes A (acyl-CoAs) (LCACoA) are the activated forms of long-chain fatty acids and serve as key lipid metabolites. Excess accumulation of intracellular LCACoA, diacylglycerols (DAGs) and ceramides may create insulin resistance with respect to glucose metabolism. We present a