Merck
870715P
Avanti
15:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870715P, powder
Synonim(y):
pentadekanoilokoenzym A (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H73N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1043.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870715P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870715P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
15:0 Koenzym A, znany również jako pentadekanoilokoenzym A, jest pochodną koenzymu A kwasu pentadekanowego. Koenzym A 15:0 jest długołańcuchowym acylo-CoA i produktem pierwszej rundy β-oksydacji. Jest substratem dla palmitoilotransferazy serynowej (SPT) do syntezy de novo długołańcuchowych zasad C17.
Zastosowanie
15:0 Koenzym A został użyty jako składnik koktajlu reakcyjnego w teście mikrosomalnej palmitoilotransferazy serynowej (SPT).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870715P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of isotopically labeled substrates reveals kinetic differences between human and bacterial serine palmitoyltransferase
Harrison PJ, et al.
Journal of Lipid Research, 60(5), 953-962 (2019)
Matías Cabruja et al.
Applied microbiology and biotechnology, 100(16), 7239-7248 (2016-06-09)
Acyl-CoAs are crucial compounds involved in essential metabolic pathways such as the Krebs cycle and lipid, carbohydrate, and amino acid metabolisms, and they are also key signal molecules involved in the transcriptional regulation of lipid biosynthesis in many organisms. In
Peter J Harrison et al.
Journal of lipid research, 60(5), 953-962 (2019-02-23)
Isotope labels are frequently used tools to track metabolites through complex biochemical pathways and to discern the mechanisms of enzyme-catalyzed reactions. Isotopically labeled l-serine is often used to monitor the activity of the first enzyme in sphingolipid biosynthesis, serine palmitoyltransferase