Merck
860833P
Avanti
C6(6-azido) GalCer
Avanti Research - A Croda Brand 860833P, powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β-1,1′ N-(6"-azidoheksanoilo)-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H56 N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.79
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860833P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860833P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C30H56N4O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-24(36)23(33-26(37)19-16-14-17-20-32-34-31)22-41-30-29(40)28(39)27(38)25(21-35)42-30/h15,18,23-25,27-30,35-36,38-40H,2-14,16-17,19-22H2,1H3,(H,33,37)/b18-15+/t23-,24+,25+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
Klucz InChI
XAHHWMVRWITDCA-QLCMGMRNSA-N
Opis ogólny
C6(6-azido) GalCer, znany również jako D-galaktozylo-β-1,1′ N-(6"-azidoheksanoilo)-D-erytro-sfingozyna, to zmodyfikowany lipid zawierający azydek omega-końca. Końcowa grupa azydkowa jest zaangażowana w wysoce specyficzną reakcję łączenia z odczynnikami zawierającymi alkiny, znaną jako "chemia kliknięć", w obecności katalizatora zawierającego miedź (Cu). Katalizowana miedzią chemia azydkowo-alkinowa typu "click" odgrywa istotną rolę w biokoniugacji.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860833P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stanislav I Presolski et al.
Current protocols in chemical biology, 3(4), 153-162 (2011-01-01)
The copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reaction is widely used for the connection of molecular entities of all sizes. A protocol is provided here for the process with biomolecules. Ascorbate is used as reducing agent to maintain the required cuprous oxidation state.