Merck
860778C
Avanti
18:0 Dibromo MG (S-isomer)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonim(y):
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40Br2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.35
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
masa cząsteczkowa
516.35 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860778C-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3