Key Documents
860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H99NO4
Masa cząsteczkowa:
802.35
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Zastosowanie
Lipids research
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860766P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC