Merck
850479C
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82Br2NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
919.88
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (850479C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
stężenie
10 mg/mL (850479C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Opis ogólny
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid made up of phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
Zastosowanie
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a component in the vesicles for quenching experiments.
Działania biochem./fizjol.
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) can be used to prepare vesicles.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850479C-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)