Merck
860670P
Avanti
Sphingosine (d14:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860670P, powder
Synonim(y):
D-erytro-sfingozyna (baza C14)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H29NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860670P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860670P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C14H29NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(17)13(15)12-16/h10-11,13-14,16-17H,2-9,12,15H2,1H3/b11-10+/t13-,14+/m0/s1
Klucz InChI
VDRZDTXJMRRVMF-NXFSIWHZSA-N
Opis ogólny
Sfingozyna (d14:1), określana również jako tetradekasfing-4-enina, jest analogiem C14 sfingozyny. Stanowi główną część baz sfingoidowych w larwach i osobnikach dorosłych Musca domestica .
Działania biochem./fizjol.
Sfingozyna działa jako negatywny regulator proliferacji komórek. Indukuje apoptozę. Moduluje aktywność enzymów, takich jak fosfolipazy i kinazy białkowe. Ponadto sfingozyna reguluje również kanały jonowe, receptory kannabinoidowe typu 1 (CB-1) i receptory czynnika steroidogennego 1 (SF-1).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860670P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
the
Lipid Mediators and Their Metabolism in the Brain (2011)
Olivier Cuvillier
Biochimica et biophysica acta, 1585(2-3), 153-162 (2003-01-18)
The sphingolipid metabolites ceramide, sphingosine, and sphingosine 1-phosphate contribute to controlling cell proliferation and apoptosis. Ceramide and its catabolite sphingosine act as negative regulators of cell proliferation and promote apoptosis. Conversely, sphingosine 1-phosphate, formed by phosphorylation of sphingosine by a