Kluczowe dokumenty
860688P
Avanti
14:0 SM (d18:1/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P, powder
Synonim(y):
N-myrystoilo-D-erytro-sfingozylofosforylocholina
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860688P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C37H75N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-22-24-26-28-30-36(40)35(34-45-46(42,43)44-33-32-39(3,4)5)38-37(41)31-29-27-25-23-20-17-15-13-11-9-7-2/h28,30,35-36,40H,6-27,29,31-34H2,1-5H3,(H-,38,41,42,43)/b30-28+/t35-,36+/m0/s1
Klucz InChI
KYICBZWZQPCUMO-PSALXKTOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)