Merck
860667P
Avanti
4E,8Z-Sphingadiene
Avanti Research - A Croda Brand 860667P, powder
Synonim(y):
(2S,3R,4E,8Z)-2-aminooctadec-4,8-diene-1,3-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860667P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860667P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h10-11,14-15,17-18,20-21H,2-9,12-13,16,19H2,1H3/b11-10-,15-14+/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
RTQVJTLVVBJRJG-NZDSQIAKSA-N
Opis ogólny
4E,8Z-Sfingadien jest unikalną zasadą sfingoidową zawierającą łańcuch C18, z trans podwójnym wiązaniem przy C-4 i cis podwójnym wiązaniem przy C8. Jest szeroko obecny w tkankach roślinnych, ale bardzo minimalny u ssaków.
Zastosowanie
4E,8Z-Sfingadien został użyty jako wzorzec w chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS) do ilościowego oznaczania chemoprewencyjnych sfingadienów w produktach spożywczych i próbkach biologicznych.
Działania biochem./fizjol.
Sfingadieny to hamujące wzrost zasady sfingoidowe, które odgrywają istotną rolę w apoptozie i sygnalizacji komórkowej. Sfingadieny wyizolowane z roślin wykazują właściwości przeciwzapalne poprzez hamowanie aktywności czynnika martwicy nowotworów α (TNF α).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860667P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O Renkonen et al.
Journal of lipid research, 10(6), 687-693 (1969-11-01)
The dienic long-chain base (sphingadienine) of human plasma sphingomyelins has been identified as d-erythro-1,3-dihydroxy-2-amino-4-trans-14-cis-octadecadiene. A similar sphingosine was also detected in plasma sphingomyelins of rat, rabbit, and cat. The key reaction in the structural studies was partial reduction of sphingadienine
Occurrence, structure elucidation, biosynthesis, functions and synthesis of sphingadienes
U Abeytunga T
Mini-Reviews in Organic Chemistry, 12(3), 282-292 (2015)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)