Merck
860582P
Avanti
06:0 SM (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860582P, powder
Synonim(y):
N-heksanoilo-D-erytro-sfingozylofosforylocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H59N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860582P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860582P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
Zastosowanie
06:0 SM (d18:1/6:0):
  • to study its effect on C-X-C motif chemokine ligand 12 (CXCL12)-induced cell migration using a transwell migration assay
  • w liposomach do pomiaru wiązania ostreolizyny A (OlyA) w celu wnioskowania o wpływie fosfatydylocholin (PC) na interakcje sfingomielina (SM) / cholesterol
  • jako składnik mieszaniny substratów lipidowych do badań specyficzności substratowej obojętnej sfingomielinazy zTrypanosomabrucei
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860582P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoshi Asano et al.
Molecular and cellular biology, 32(16), 3242-3252 (2012-06-13)
Sphingomyelin synthase (SMS) catalyzes the formation of sphingomyelin, a major component of the plasma membrane and lipid rafts. To investigate the role of SMS in cell signaling and migration induced by binding of the chemokine CXCL12 to CXCR4, we used
Emily A Dickie et al.
Parasitology, 146(5), 604-616 (2018-11-06)
The kinetoplastid parasite Trypanosoma brucei causes African trypanosomiasis in both humans and animals. Infections place a significant health and economic burden on developing nations in sub-Saharan Africa, but few effective anti-parasitic treatments are currently available. Hence, there is an urgent
Delphine Milhas et al.
FEBS letters, 584(9), 1887-1894 (2009-10-28)
The plasma membrane (PM) is a major resource for production of bioactive lipids and contains a large proportion of the cellular sphingomyelin (SM) content. Consequently, the regulation of SM levels at the PM by enzymes such as sphingomyelinase (SMase) and