Merck
860580P
Avanti
02:0 SM (d18:1/2:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860580P, powder
Synonim(y):
N-acetylo-D-erytro-sfingozylofosforylocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H51N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860580P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860580P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C25H51N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(29)24(26-23(2)28)22-33-34(30,31)32-21-20-27(3,4)5/h18-19,24-25,29H,6-17,20-22H2,1-5H3,(H-,26,28,30,31)/b19-18+/t24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
GTZSEZHHSPWFFN-WHUSYDGZSA-N
Opis ogólny
Sfingomielina jest obficie obecna w błonach komórkowych, szczególnie w osłonce mielinowej i czerwonych krwinkach. Ma jednostkę ceramidową z cząsteczką fosforylocholiny połączoną z pozycją 1.
Zastosowanie
02:0 SM (d18:1/2:0) nadaje się do stosowania w liposomach do pomiaru wiązania ostreolizyny A (OlyA) w celu wnioskowania o wpływie fosfatydylocholin (PC) na interakcje sfingomielina (SM) / cholesterol.
Działania biochem./fizjol.
Sfingomielina (SM) ma wysokie powinowactwo do cholesterolu, co wspomaga lokalizację i interakcje białek. Działa jako prekursor ceramidów i innych metabolitów sfingolipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860580P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceramide and neurodegeneration: susceptibility of neurons and oligodendrocytes to cell damage and death
Jana A, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 278(1-2), 5-15 (2009)
Molecular discrimination between two conformations of sphingomyelin in plasma membranes
Endapally S, et al.
Cell, 176(5), 1040-1053 (2019)
Delphine Milhas et al.
FEBS letters, 584(9), 1887-1894 (2009-10-28)
The plasma membrane (PM) is a major resource for production of bioactive lipids and contains a large proportion of the cellular sphingomyelin (SM) content. Consequently, the regulation of SM levels at the PM by enzymes such as sphingomyelinase (SMase) and