Merck
860557P
Avanti
12:0 N-Biotinyl Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand 860557P, powder
Synonim(y):
Kwas N-biotynylo-dodekanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H39N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860557P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
Klucz InChI
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860557P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)