Merck
860757P
Avanti
12:0 N-Biotinyl fatty acid, NHS
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester, Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Kwas 12N-biotynylo-dodekanowy, ester NHS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H42N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860757P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)SC[C@@]3([H])[C@]1([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C26H42N4O6S/c31-21(13-10-9-12-20-25-19(18-37-20)28-26(35)29-25)27-17-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-24(34)36-30-22(32)15-16-23(30)33/h19-20,25H,1-18H2,(H,27,31)(H2,28,29,35)/t19-,20-,25-/m0/s1
Klucz InChI
IVHGFHPEGYPVSM-RLSLOFABSA-N
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)