Merck
999995P
Avanti
Edelfosine
Avanti Research - A Croda Brand 999995P, powder
Synonim(y):
1-O-oktadecylo-2-O-metylo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H58NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (999995P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999995P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C10H24NO5P/c1-6-10(14-5)9-16-17(12,13)15-8-7-11(2,3)4/h10H,6-9H2,1-5H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
GVMCXWJIRSIWFJ-JTQLQIEISA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Można zastosować edelfozynę lub 1-O-oktadecylo-2-O-metylo-sn-glicero-3-fosfocholinę:
  • jako niehydrolizowalny analog LysoPC (fosfolipid) do analizy jego zdolności do blokowania zaangażowania seksualnego u Plasmodium falciparum
  • w preparacie pęcherzyków wielokomórkowych, w celu zbadania jego wpływu na błony modelowe
  • w selekcji i badaniach przesiewowych zmutagenizowanych komórek, mających zdolność do hamowania transportu leków alkilofosfocholinowych przez błonę plazmatyczną
Działania biochem./fizjol.
Edelfozyna działa jako prekursor alkilo-lizofosfolipidów. Wykazuje działanie apoptotyczne wobec kilku komórek nowotworowych, takich jak prostata, białaczka, nowotwory mózgu i płuc. Jest związana z systemem transportu komórkowego, systemami przekazywania sygnałów, syntezą cytokin i metabolizmem lipidów. Edelfozyna kontroluje wewnątrzkomórkowy poziom wapnia. Nie jest mutagenna, a jej działanie przeciwnowotworowe wymaga włączenia do komórki. Edelfozyna blokuje również replikację ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu I (HIV-I).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999995P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alessio Ausili et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(37), 11643-11654 (2008-08-21)
The effect of edelfosine (1- O-octadecyl-2- O-methyl-rac-glycero-3-phosphocholine or ET-18-OCH3) on model membranes containing 1-palmitoyl-2-oleoyl- sn-glycero-3-phosphocholine/sphingomyelin/cholesterol (POPC/SM/cholesterol) was studied by several physical techniques. The sample POPC/SM (1:1 molar ratio) showed a broad phase transition as seen by DSC, X-ray diffraction, and
Pamela K Hanson et al.
The Journal of biological chemistry, 278(38), 36041-36050 (2003-07-05)
The alkylphosphocholine class of drugs, including edelfosine and miltefosine, has recently shown promise in the treatment of protozoal and fungal diseases, most notably, leishmaniasis. One of the major barriers to successful treatment of these infections is the development of drug
Bruno M Castro et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(26), 7929-7940 (2013-06-07)
Edelfosine (1-O-octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-phosphocholine) and miltefosine (hexadecylphosphocholine) are synthetic alkylphospholipids (ALPs) that are reported to selectively accumulate in tumor cell membranes, inducing Fas clustering and activation on lipid rafts, triggering apoptosis. However, the exact mechanism by which these lipids elicit these events
Alessio Ausili et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(28), 8333-8346 (2018-06-21)
Edelfosine is an anticancer drug with an asymmetric structure because, being a derivative of glycerol, it possesses two hydrophobic substituents of very different lengths. We showed that edelfosine destabilizes liquid-ordered membranes formed by either 1-palmitoyl-2-oleoyl- sn-glycero-3-phosphocholine, sphingomyelin (SM), and cholesterol
Global Trade Item Number
SKUGTIN
999995P-50MG4065272070720
999995P-10MG4065272070713
999995P-5MG4061835232659