Merck
860495P
Avanti
Monomethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860495P, powder
Synonim(y):
N-metylo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H39NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860495P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860495P
typ lipidu
deuterated lipids
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](NC)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Klucz InChI
LUMQNHNDMLZNDJ-OVMWUVNSSA-N
Opis ogólny
Sfingozyna monometylowa lub N-metylo-D-erytrofingozyna to N-metylowa pochodna sfingozyny
Zastosowanie
Monometylofingozyna lub N-metylo-D-erytrofingozyna mogą być stosowane jako jeden z substratów dla metylotransferazy sfingozyny w celu zbadania jej specyficzności substratowej w homogenacie nerki szczura.
Działania biochem./fizjol.
Monometylosfingozyna hamuje kinazę białkową C. Moduluje również inne kinazy białkowe i enzymy zaangażowane w transdukcję sygnału.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860495P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)