Merck
860437P
Avanti
Galactosyl(α)Sphingsosine(D18:1)
Avanti Polar Lipids, powder
Synonim(y):
D-galactosyl-α 1-1’-D-erythro-sphingsosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.63
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860437P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3