Merck
860565P
Avanti
18:1-6:0 Biotin PI(3,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand 860565P, powder
Synonim(y):
1-oleoyl-2-[6-biotinyl(aminohexanoyl)]-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H87N6O21P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1149.16
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860565P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860565P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860565P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCNC(CCCC[C@]2([H])SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860565P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860565P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available