Merck
860131P
Avanti
GM2 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
GM2 Ganglioside (GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H87N3O25
Masa cząsteczkowa:
1118.22
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99 (TLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]4CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO)NC(C)=O
Zastosowanie
Lipids research
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3