Merck
860156P
Avanti
C18:0 GM3(Neu5Gc) Ceramide (d18:1/18:0)
Synonim(y):
C18:0 GM3 Ganglioside (Neu5Gc2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H108N2O22
Masa cząsteczkowa:
1197.49
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99 (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipids research
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)