810258E
Avanti
C11 TopFluor™ GM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E, ethanol solution
Synonim(y):
C11 TopFluor GM3 Ganglioside (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810258E-100ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E
stężenie
0.1 mg/mL (810258E-100ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)