Merck
855275P
Avanti
08:0 Lyso PC
1-octanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-octanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(8:0/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H34NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (855275P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855275P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC)=O
Klucz InChI
ZVPMBHRQDPDKEF-OAHLLOKOSA-N
Opis ogólny
Lysophosphatidylcholine (Lyso-PC) is a constituent of blood plasma, vascular tissue and lipoproteins. It is a bioactive proinflammatory lipid, produced on pathological response.
Działania biochem./fizjol.
Lysophosphatidylcholine (Lyso-PC) is linked to inflammatory diseases and atherosclerosis. It enhances the expression of genes for growth factors and cellular adhesion molecules.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855275P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of a UHPLC-ESI-MS/MS method for the simultaneous quantification of mammal lysophosphatidylcholines and lysophosphatidylethanolamines in serum
Suarez-Garcia S, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1055, 86-97 (2017)
Lysophosphatidylcholine stimulates the release of arachidonic acid in human endothelial cells
Wong JT, et al.
Test, 273(12), 6830-6836 (1998)
Role of lysophosphatidylcholine (LPC) in atherosclerosis
Matsumoto T, et al.
Current Medicinal Chemistry, 14(30), 3209-3220 (2007)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn