Merck
870857P
Avanti
24:0(d4) carnitine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Tetracosanoyl (9,9,10,10-d4) L-carnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H57D4NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.84
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870857P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)