Merck
640008P
Avanti
Girard Reagent-d5
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5D5BrN3O
Masa cząsteczkowa:
237.11
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (640008P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NN)C[N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].[Br-]
InChI
1S/C7H9N3O.BrH/c8-9-7(11)6-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6,8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Klucz InChI
URTAUWVMJKDFIX-GWVWGMRQSA-N
Opis ogólny
Odczynniki Girarda to N-podstawione hydrazydy glicyny. Są one klasyfikowane jako Girard-T (chlorek amonu trimetyloacetylohydrazydu), Girard-P (chlorek pirydinioacetohydrazydu) i Girard-D(chlorowodorekN,N-dimetyloglicyny). Girard Reagent-d5 jest odczynnikiem znakującym zawierającym izotop.
Działania biochem./fizjol.
Odczynniki Girarda generują rozpuszczalne w wodzie hydrazony związków karbonylowych, wspomagając ich separację. Odczynniki te są czułe i selektywne. d5-Girard reagent P (d5-GP) jest przydatny w znakowaniu hormonów steroidowych do analizy spektroskopii masowej, umożliwiając dokładne i czułe oznaczanie ilościowe hormonów steroidowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (640008P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly automated nano-LC/MS-based approach for thousand cell-scale quantification of side chain-hydroxylated oxysterols
Roberg-Larsen H, et al.
Journal of Lipid Research, 55(7), 1531-1536 (2014)
Ning Guo et al.
Analytica chimica acta, 905, 106-114 (2016-01-13)
Steroid hormones play important roles in mammal at very low concentrations and are associated with numerous endocrinology and oncology diseases. Therefore, quantitative analysis of steroid hormones can provide crucial information for uncovering underlying mechanisms of steroid hormones related diseases. In
Transition metal complexes with Girard reagents and their hydrazones
Vojinovic-Jevsic LS, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 77(9), 1129-1155 (2012)