Merck
850480C
Avanti
16:0-18:0 (6-7BR) PC
1-palmitoyl-2-(6,7-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(6,7-dibromooktadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8PBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
919.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (850480C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850480C
stężenie
10 mg/mL (850480C-10mg)
typ lipidu
omega FAs
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
16:0-18:0 (6-7BR) PC (1-palmitoilo-2-(6,7-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest bromowanym lipidem PC.
Zastosowanie
16:0-18:0 (6-7BR) PC (1-palmitoilo-2-(6,7-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • do przygotowania dużych liposomów jednokomórkowych do analizy paralaksy
  • w przygotowaniu pęcherzyków fosfolipidowych do eksperymentów głębokości penetracji tryptofanu (Trp)
  • do badania wpływu bromowania w różnych pozycjach wzdłuż łańcuchów kwasów tłuszczowych
Działania biochem./fizjol.
16:0-18:0 (6-7BR) PC (1-palmitoilo-2-(6,7-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) służy jako płytki wygaszacz.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850480C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johanna C Karst et al.
The Journal of biological chemistry, 287(12), 9200-9212 (2012-01-14)
The adenylate cyclase (CyaA) toxin, one of the virulence factors secreted by Bordetella pertussis, the pathogenic bacteria responsible for whooping cough, plays a critical role in the early stages of respiratory tract colonization by this bacterium. The CyaA toxin is