Merck
850481C
Avanti
16:0-18:0 (9-10BR) PC
1-palmitoyl-2-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(9,10-dibromooktadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8PBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
919.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (850481C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850481C
stężenie
10 mg/mL (850481C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
16:0-18:0 (9-10BR) PC (1-palmitoilo-2-(9,10-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest bromowanym lipidem fosfatydylocholiny. Lipid ten jest stabilny przez rok.
Zastosowanie
16:0-18:0 (9-10BR) PC (1-palmitoilo-2-(9,10-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) został użyty w dużych pęcherzykach jednokomórkowych (LUV) i małych pęcherzykach jednokomórkowych (SUV) do wygaszania fluorescencji. Został on również wykorzystany do przygotowania dużych pęcherzyków jednokomórkowych (LUV) do testu ko-sedymentacji liposomów. Może być stosowany jako składnik dużych liposomów jednokomórkowych do analizy paralaksy oraz do przygotowania pęcherzyków lipidowych do eksperymentów głębokości penetracji tryptofanu (Trp) / eksperymentów wygaszania bromu.
Działania biochem./fizjol.
16:0-18:0 (9-10BR) PC (1-palmitoilo-2-(9,10-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może działać jako głęboki wygaszacz.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850481C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thai Leong Yap et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 744-754 (2014-11-28)
Mutations in glucocerebrosidase (GCase), the enzyme deficient in Gaucher disease, are a common genetic risk factor for the development of Parkinson disease and related disorders, implicating the role of this lysosomal hydrolase in the disease etiology. A specific physical interaction
Kwok-Ho Lam et al.
Cell reports, 30(8), 2526-2539 (2020-02-27)
Botulinum neurotoxin (BoNT) is one of the most acutely lethal toxins known to humans, and effective treatment for BoNT intoxication is urgently needed. Single-domain antibodies (VHH) have been examined as a countermeasure for BoNT because of their high stability and