Kluczowe dokumenty
850366C
Avanti
18:0 (9,10dibromo) PC
1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9,10-dibromooktadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (850366C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850366C
stężenie
10 mg/mL (850366C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- w przygotowywaniu liposomów/małych pęcherzyków jednocząsteczkowych (SUV)
- w przygotowaniu dużych pęcherzyków jednokomórkowych (LUV) w celu ułatwienia sedymentacji pęcherzyków
- jako składnik liposomów
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)