Kluczowe dokumenty
850372P
Avanti
23:0 PC
1,2-ditricosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
PC(23:0/23:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850372P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850372P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C54H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
Klucz InChI
XGMMADXONKETMF-OIVUAWODSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- w preparacie liposomów jednocząsteczkowych do badania ich interakcji z jednoniciowymi oligonukleotydami fosforotioanowymi (ON)
- jako wzorzec wewnętrzny do walidacji wyekstrahowanych lipidów z osocza bydlęcego
- jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania kwasów tłuszczowych i cholesterolu w komórkach H1299
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)