Merck
841199P
Avanti
E. coli CA
Avanti Research - A Croda Brand 841199P, powder
Synonim(y):
Kardiolipina (E. coli) (sól sodowa)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (841199P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 841199P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
Opis ogólny
Kardiolipina jest najważniejszym fosfolipidem mitochondriów. Błona E. coli składa się w 5-10% z kardiolipiny. Kardiolipina jest niewarstwowym anionowym fosfolipidem, który ma cztery łańcuchy acylowe i małą grupę głowową.
Zastosowanie
E. coli CA został użyty do western blottingu. Został również użyty do testu monowarstwy lipidowej.
Działania biochem./fizjol.
Kardiolipina odgrywa ważną rolę w dynamicznej organizacji błon i podziale komórek. Jest zaangażowana w szlak wychwytu protonów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (841199P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrobiologia, 104(3), 472-486 (2018)
Exclusion of assembled M re B by anionic phospholipids at cell poles confers cell polarity for bidirectional growth
Kawazura T, et al.
Molecular Microbiology, 104(3), 472-486 (2017)
Mikhail Bogdanov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(34), 15057-15062 (2010-08-11)
Phosphatidylcholine (PC) has been widely used in place of naturally occurring phosphatidylethanolamine (PE) in reconstitution of bacterial membrane proteins. However, PC does not support native structure or function for several reconstituted transport proteins. Lactose permease (LacY) of Escherichia coli, when
Cardiolipin synthases of Escherichia coli have phospholipid class specific phospholipase D activity dependent on endogenous and foreign phospholipids
Jeucken A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1863(10), 1345-1353 (2018)
Functional role of cardiolipin in mitochondrial bioenergetics
Paradies G, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1837(4), 408-417 (2014)