Merck
840887C
Avanti
22:6 PA
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphate(sodium salt); PA(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H68O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
815.00
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840887C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840887C
stężenie
10 mg/mL (840887C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-46(48)53-43-45(44-54-56(50,51)52)55-47(49)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,45H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-44H2,1-2H3,(H2,50,51,52);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t45-;/m1./s1
Klucz InChI
ZRYYQXRGXSHOSJ-GKSUZLNLSA-M
Opis ogólny
22:6 PA lub 1,2-didokosaheksaenoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) jest solą sodową kwasu fosfatydowego z podstawieniem dwóch łańcuchów kwasu dokozaheksaenowego w pozycjach sn-1 i sn-2 w szkielecie glicerolu.
Zastosowanie
22:6 PA lub 1,2-didokosaheksaenoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) został użyty jako wzorzec wewnętrzny w tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS/MS) do analizy fosfolipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840887C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ya Xie et al.
Food chemistry, 285, 194-203 (2019-02-25)
Microwave pretreatment of rapeseeds prior to cold-pressing is a simple and desirable method for producing high quality oils. In this study, a rapid and sensitive lipid profiling platform employing an accurate quantification strategy was established based on direct infusion electrospray