Merck
840861C
Avanti
18:0-18:1 PA
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2--(9Z-oktadekenoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); SOPA; PA(18:0/18:1(9Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H74O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
724.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840861C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840861C
stężenie
10 mg/mL (840861C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,37H,3-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b20-18-;/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
QTWIAVIWKTYOHY-HTNAYUJGSA-M
Opis ogólny
18:0-18:1 PA (1-stearoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosforan) jest nienasyconą pochodną kwasu fosfatydowego (PA). PA jest obecny w biomembranach. Jest to najprostszy glicerofosfolipid.
Zastosowanie
Można stosować 18:0-18:1 PA (1-stearoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa)):
  • jako wzorzec kwasu fosfatydowego (PA) do identyfikacji odpowiedniego PA znakowanego radioaktywnie w chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
  • w pęcherzykach do walidacji eksperymentalnej w celu identyfikacji nowych fosfolipidów zdolnych do hamowania transportu błony komórkowej przez kasetę wiążącą (ATP) P-glikoproteinę (P-gp)
  • do leczenia komórek okrężnicy młodych dorosłych myszy (YAMC) przed analizą nanoklasteryzacji - rezonansowego transferu energii (FRET)(6)
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) jest prekursorem innych fosfolipidów i działa jako cząsteczka sygnalizacyjna.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840861C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Liu et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 295(3), L471-L478 (2008-07-16)
We have previously reported the participation of mitogen-activated protein, Rho, and phosphoinositide-3 (PI3) kinases in separate pathways in serotonin (5-HT)-induced proliferation of pulmonary artery smooth muscle cells (SMCs). In this study, we investigated the possible participation of phospholipase D (PLD)