Merck
840885P
Avanti
18:2 PA
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H68O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (840885P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840885P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest prekursorem kwasu lizofosfatydowego (LPA) i jest obecny w warzywach liściastych.
Zastosowanie
18:2 PA lub 1,2-dilinoleoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) mogą być stosowane w tworzeniu nanocząstek lipidowych pochodzących z sapozyny (SapNP) oraz w proteoliposomach naśladujących lipidy wakuolarne (VML) stosowanych w testach mieszania zawartości.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840885P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but
Hongki Song et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Yeast vacuole fusion requires R-SNARE, Q-SNAREs, and HOPS. A HOPS SM-family subunit binds the R- and Qa-SNAREs. We now report that HOPS binds each of the four SNAREs. HOPS catalyzes fusion when the Q-SNAREs are not pre-assembled, ushering them into