Merck
840027C
Avanti
E. coli PE
Avanti Research - A Croda Brand 840027C
Synonim(y):
L-α-fosfatydyloetanoloamina (E. coli)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840027C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840027C
stężenie
10 mg/mL (840027C-25mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+/t37-/m1/s1
Klucz InChI
FHQVHHIBKUMWTI-JPPWSRCLSA-N
Opis ogólny
L-α-fosfatydyloetanoloamina(E. coli) jest obfitym fosfolipidem 70-80%, obecnym w błonie wewnętrznej E. coli. PE w E. coli ma potencjał do tworzenia struktury niewarstwowej.
Zastosowanie
E. coli PE może być wykorzystywany do badania stanów fizycznych i właściwości termodynamicznych wyekstrahowanych z E. coli.
Działania biochem./fizjol.
L-α-fosfatydyloetanoloamina(E. coli) przyczynia się do organizacji cytoszkieletu podczas cytokinezy. Wchodzi również w interakcje z kilkoma białkami błonowymi, takimi jak permeaza laktozy.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840027C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Physical states and thermodynamic properties of model gram-negative bacterial inner membranes
Hoyo J, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 218, 57-64 (2019)
Phosphatidylethanolamine-phosphatidylglycerol bilayer as a model of the inner bacterial membrane
Murzyn K, et al.
Biophysical Journal, 88(2), 1091-1103 (2005)
K Emoto et al.
The Journal of cell biology, 149(6), 1215-1224 (2000-06-13)
Phosphatidylethanolamine (PE) is a major membrane phospholipid that is mainly localized in the inner leaflet of the plasma membrane. We previously demonstrated that PE was exposed on the cell surface of the cleavage furrow during cytokinesis. Immobilization of cell surface
Depletion of phosphatidylethanolamine affects secretion of Escherichia coli alkaline phosphatase and its transcriptional expression
Mikhaleva N, et al.
Febs Letters, 493(2-3), 85-90 (2001)
Mikhail Bogdanov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(34), 15057-15062 (2010-08-11)
Phosphatidylcholine (PC) has been widely used in place of naturally occurring phosphatidylethanolamine (PE) in reconstitution of bacterial membrane proteins. However, PC does not support native structure or function for several reconstituted transport proteins. Lactose permease (LacY) of Escherichia coli, when