Merck
840024C
Avanti
Soy PE
Avanti Research - A Croda Brand 840024C
Synonim(y):
L-α-fosfatydyloetanoloamina (soja)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840024C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840024C
stężenie
10 mg/mL (840024C-25mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
Klucz InChI
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Opis ogólny
L-α-fosfatydyloetanoloamina jest naturalnie występującym aminofosfolipidem w lecytynie sojowej. PE soi jest jednym z ważnych składników błon biologicznych.
Zastosowanie
Soja PE została wykorzystana do przygotowania roztworów liposomów oraz jako wzorzec do analizy ilościowej fosfolipidów za pomocą krzywych kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Soja PE pełni ważną funkcję w utrzymaniu integralności strukturalnej i funkcjonalności komórek. Posiada właściwości antyoksydacyjne.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840024C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amperometric post spike feet reveal most exocytosis is via extended kiss-and-run fusion
Mellander LJ, et al.
Scientific reports, 2, 907-907 (2012)
Development and validation of a novel UPLC-ELSD method for the assessment of lipid composition of nanomedicine formulation
Varache M, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 566, 11-23 (2019)
Quercetin increases antioxidant activity of soy lecithin in a triolein model system
Ramadan MF
LWT--Food Science and Technology, 41(4) (2008)
Identification and quantification of phosphatidylethanolamine-derived glucosylamines and aminoketoses from human erythrocytes?influence of glycation products on lipid peroxidation
Carmen MBU, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 391(2), 245-254 (2001)