Kluczowe dokumenty
810146C
Avanti
Egg Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand 810146C
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H107N4O14PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1275.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810146C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810146C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810146C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810146C
stężenie
1 mg/mL (810146C-10mg)
1 mg/mL (810146C-1mg)
1 mg/mL (810146C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most abundant phospholipid in animals, plants and yeast.
Zastosowanie
Egg Liss Rhod PE is suitable for the preparation small unilamellar vesicles.
Działania biochem./fizjol.
Egg Liss Rhod PE is a fluorescent labelling lipid, useful to study the nanoparticle - cell interactions. L-α-Phosphatidylethanolamine maintains maembrane integrity.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810146C-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810146C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810146C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Septins Recognize and Entrap Dividing Bacterial Cells for Delivery to Lysosomes
Krokowski S, et al.
Cell host & microbe, 24(6), 866-874 (2018)
Yan Li et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials (2020-01-07)
Numerous bioactive molecules produced in cells are involved in the process of bone formation. We consider that appropriate, simultaneous application of two types of bioactive molecules would accelerate the regeneration of tissues and organs. Therefore, we combined aspirin-loaded liposomes (Asp@Lipo)
Biodegradable nanoparticles designed for drug delivery: the number of nanoparticles impacts on cytotoxicity
Mendes LP, et al.
Toxicology in vitro, 29(6), 1268-1274 (2015)
Sagar Rayamajhi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 188, 110804-110804 (2020-01-24)
Endosomal degradation of the nanoparticle is one of the major biological barriers associated with the drug delivery system. Nanoparticles are internalized in the cell via different endocytosis pathways, where they are first delivered to early endosomes which mature to the
Jonathan F Tait et al.
Analytical biochemistry, 329(1), 112-119 (2004-05-12)
We developed a method for measuring the binding affinity of annexin V for phospholipid vesicles and cells at very low levels of membrane occupancy. The annexin V-117 mutant was labeled with fluorescein iodoacetamide on its single N-terminal cysteine residue; binding