Kluczowe dokumenty
790304P
Avanti
Odczynnik krzepnięcia I
Avanti Research - A Croda Brand 790304P, powder
Synonim(y):
Odczynnik koagulacyjny I, zawiera DOPE:DOPS:DOPC (5:3:2 w/w)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (790304P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790304P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790304P
Zastosowanie
microbiology
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Coag Reagent I zawiera 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminę(DOPE), 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-serynę(DOPS) i 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfocholinę(DOPC) w stosunku 5:3:2 w/w. Są one obecne głównie w błonie pęcherzyków synaptycznych. DOPC ma grupę choliny, a DOPE zawiera cząsteczkę etanoloaminy. Przy neutralnym pH DOPE i DOPC występują jako zwitterion, podczas gdy DOPS przyjmuje ładunek ujemny i ma grupę serynową.
Zastosowanie
Coag Reagent I został użyty do przygotowania małych pęcherzyków jednojądrzastych (SUV) do badań wiązania α-synukleiny. Może być stosowany do przygotowywania dwuwarstw do rekonstytucji receptora ryanodynowego typu 2 (RyR2) do badań rejestracji jednokanałowej. Może być stosowany do przygotowania dwuwarstw lipidowych na podłożu szklanym.
Działania biochem./fizjol.
Mieszanina lipidów Coag Reagent I jest przydatna do przygotowywania wspomaganych dwuwarstw lipidowych i błon płytek krwi do badań nad koagulacją. Jest stosowany do wytwarzania małych pęcherzyków jednojądrzastych (SUV) w badaniach wiązania α-synukleiny i skwalaminy.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (790304P-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (790304P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A natural product inhibits the initiation of alpha-synuclein aggregation and suppresses its toxicity
Perni M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(6), E1009-E1017 (2017)
EL20, a potent antiarrhythmic compound, selectively inhibits calmodulin-deficient ryanodine receptor type 2
Klipp RC, et al.
Heart Rhythm : the Official Journal of the Heart Rhythm Society, 15(4), 578-586 (2018)
Nuclear magnetic resonance observation of ?-synuclein membrane interaction by monitoring the acetylation reactivity of its lysine side chains
Lee JH, et al.
Biochemistry, 55(35), 4949-4959 (2016)
Yaning Zhong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(39), 11857-11865 (2018-09-02)
Three-dimensional (3D) single-particle tracking was employed to study the lipid membrane morphology change at different pHs on glass supported lipid bilayers (SLBs) [1,2-dioleoyl- sn-glycero-3-phosphoethanolamine/1,2-dioleoyl- sn-glycero-3-phospho-l-serine (sodium salt)/1,2-dioleoyl- sn-glycero-3-phosphocholine = 5:3:2]. Fluorescently tagged, carboxylated polystyrene nanoparticles (of 100 nm) were used
Three-Dimensional Heterogeneous Structure Formation on a Supported Lipid Bilayer Disclosed by Single-Particle Tracking
Zhong Y & Wang G
Langmuir, 34(39), 11857-11865 (2018)