Kluczowe dokumenty
790413P
Avanti
Odczynnik krzepnięcia II
Avanti Research - A Croda Brand 790413P, powder
Synonim(y):
Odczynnik do koagulacji II, zawiera DOPC:DOPS (7:3, w/w)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790413P
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Coag Reagent II jest mieszanką lipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (790413P-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (790413P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)