Merck
700310P
Avanti
β-D-mannosyl farnesyl phosphate, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
β-D-Mannopyranose, 1-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl hydrogen phosphate], ammonium salt (1:1)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40NO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.52
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700310P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)