506282
Cl-amidine
>95% (HPLC), solid, PAD inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
PAD Inhibitor, Cl-amidine, N-α-benzoyl-N5-(2-chloro-1-iminoethyl)-L-Orn amide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
PAD Inhibitor, Cl-amidine, Cl-amidine is a cell-permeable pan PAD inhibitor (IC₅₀ = 0.8, 6.2, and 5.9 µM for PAD1, PAD3, and PAD4, respectively). Inactivates the calcium bound form of PAD4 in an irreversible manner.
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Li, P., et al. 2010. Oncogene21, 3153.
Luo, Y., et al. 2006. Biochemistry39, 11727.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3