Kluczowe dokumenty
700254P
Avanti
3-oxo deoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas 5β-cholanowy-12α-ol-3-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg ((700254P-10MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700254P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)