Merck
809691
Sigma-Aldrich
Sodium taurochenodeoxycholate-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Taurochenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D9H35NaNO6S
Masa cząsteczkowa:
530.74
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@@H]1CCC2C3([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C4C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17?,18-,19?,20?,21?,22-,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2,15D2,18D,22D,24D;
Klucz InChI
IYPNVUSIMGAJFC-YHOAHADESA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)