Merck
700249P
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(2-sulfoetylo)-amid kwasu 5ß-cholanowego-3α,7α-diolu, sól sodowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NNaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].[S](=O)(=O)(O)CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
Klucz InChI
YLKNZYXYRSHQRW-HLEJRKHJSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700246P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)