Kluczowe dokumenty
700234P
Avanti
6,7-diketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
6,7-diketolithocholic acid, 5ß-cholanic acid-3α-ol-6,7-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.54
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700234P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)