Kluczowe dokumenty
700245P
Avanti
Tauro-ω-Muricholic acid sodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
5ß-cholanic acid-3α,6α,7ß-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NNaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700245P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
700245P-1MG | 4061842658466 |